Learn More
Natriumtripolyphosphat, 85 %, technischer Gütegrad, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15682380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15682380 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15692380 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15672380 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15682380 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 23850325G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Technischer Gütegrad, 85 %
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-29-4
Summenformel Na5O10P3
Molekulargewicht (g/mol) 367.86
MDL-Nummer MFCD00003514
InChI-Schlüssel HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym Natriumtripolyphosphat, Natriumtriphosphat, Pentanatriumtriphosphat, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC-Name Pentanatrium; [Oxido(Phosphonatooxy)Phosphoryl]-Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtripolyphosphat
Schmelzpunkt 622 °C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Strukturformel Na5P3O10
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 367.86 mol
Reinheit (%) 85 %
Güte Technisch
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Granulatpulver
Dichte 2.52 g/cm3