Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117423 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10117423 5 g Glasflasche 5 Gramm
10144740 100 g Glasflasche 100 Gramm
10792821 500 g Glasflasche 500 Gramm
13468458 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10117423 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207620050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.65 €
    25.90 € / 5 Gramm
    Sparen 1.75 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10213-10-2 | Na2O4W·2H2O | 329.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-10-2
Summenformel Na2O4W·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 329.85
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tungstate dihydrate
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99% min
Dichte 4.18
Strukturformel Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Merck Index 15,8826
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Formelmasse 329.85
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tungstate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tungstate dihydrate