Learn More
Natriumtungstat-Dihydrat, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15612200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15612200 500 g 500 Gramm
15622200 5 g 5 Gramm
15602200 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15612200 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 223336500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 €
    292.33 € / 500 Gramm
    Sparen 317.67 €
    52% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-10-2
Summenformel H4Na2O6W
Molekulargewicht (g/mol) 329.846
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumwolframat-Dihydrat, Natriumwolframat, Dihydrat, Wolframsäure, Natriumsalz, Dihydrat, Wolframsäure-Natriumsalzdihydrat, Wolframsäure-Natriumsalz, Dinatriumdihydrat-Wolframat, Natriumwolframat-VI-Dihydrat, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)Wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumwolframat-Dihydrat
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 500 g
Strukturformel Na2WO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 329,85 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz