Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30418740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418740 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6738002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Tungstate Dihydrate
CAS 10213-10-2
Menge 2.5 g
Summenformel Na2WO4.2H2O
Synonym Tungstic Acid Disodium Salt Dihydrate, Disodium Tungstate Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][W](=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)wolfram; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 329.85
Formelmasse 329.9313