Learn More
Natriumvalproat Mikromol™
Artikelnummer. 18033740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18033740 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18033740 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0751.110250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Natriumvalproat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Valproate
CAS 1069-66-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium Valproate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H15 O2 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium a,a-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium, Sodium a,a-dipropylacetate
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;-2-propylpentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.19
Menge 250 mg
Formelmasse 166,097 g/mol