Learn More
Natriumvinylsulfonat, Tech. ca 25 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11308256 100 mL 100 Milliliter
11318256 500 mL 500 Milliliter
11328256 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15356.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3039-83-6 | C2H3NaO3S | 130.09 g/mol
Sodium vinylsulfonate is a useful reagent (monomer) for the formation of poly(anionic) polymers and copolymers. It is employed as a basic brightener and leveling agent in nickel baths. It is also used as intermediate for organic synthesis, surfactant, pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumvinylsulfonat ist ein nützliches Reagenz (Monomer) für die Bildung von poly(anionischen) Polymeren und Copolymeren. Wird als basisches Glanz- und Egalisiermittel in Nickelbädern eingesetzt. Wird auch als Zwischenprodukt für organische Synthese, Tensid und die pharmazeutische Industrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3039-83-6
Summenformel C2H3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 130.09
MDL-Nummer MFCD00007520
InChI-Schlüssel BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium ethenesulfonate, sodium vinylsulfonate, ethenesulfonic acid, sodium salt, sodium ethylenesulfonate, sodium vinyl sulfonate, sodium ethylenesulphonate, sodium apolate, unii-f7k3l38z7b, sodium ethenesulfonate in h2o, lyapolate sodium usan
PubChem CID 3270262
IUPAC-Name sodium ethenesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium vinylsulfonate
Dichte 1.18
Brechungsindex 1.377
Menge 100 mL
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 130.1
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈25 % wässrige Lösung