Learn More
Notrax Sof-Tred™ mikrozellulärer Vinylschaum mit kieselsteinförmigem Muster, Schwarz
Artikelnummer. 17702088
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
91 cm
150 cm
1830 cm
Breite (metrisch):
60 cm
91 cm
122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17702088 91 cm 60 cm 1 Stück
17742088 150 cm 91 cm 1 Stück
17782068 1830 cm 60 cm 1 Stück
17722078 1830 cm 91 cm 1 Stück
17762078 1830 cm 122 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17702088 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 411S0323BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der grundlegende Arbeitskomfort von Notrax Sof-Tred™ ergibt sich aus einer 9,4 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet.
  • Das kieselsteinförmige Muster verläuft in mehreren Richtungen, bietet Traktion und ist leicht zu reinigen
  • Der grundlegende Arbeitskomfort ergibt sich aus einer 94 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet
  • Alle vier Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91 cm
Material Mikrozelluläres Vinyl
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm