Learn More
Notrax Sof-Tred™ mikrozellulärer Vinylschaum mit kieselsteinförmigem Muster, Grau
Artikelnummer. 17732088
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
91 cm
150 cm
1830 cm
Breite (metrisch):
60 cm
91 cm
122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17732088 91 cm 60 cm 1 Stück
17772088 150 cm 91 cm 1 Stück
17712078 1830 cm 60 cm 1 Stück
17752078 1830 cm 91 cm 1 Stück
17792078 1830 cm 122 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17732088 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 411S0323GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.50 €
    27.67 € / 1 Stück
    Sparen 3.83 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der grundlegende Arbeitskomfort von Notrax Sof-Tred™ ergibt sich aus einer 9,4 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet.
  • Das kieselsteinförmige Muster verläuft in mehreren Richtungen, bietet Traktion und ist leicht zu reinigen
  • Der grundlegende Arbeitskomfort ergibt sich aus einer 94 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet
  • Alle vier Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91 cm
Material Mikrozelluläres Vinyl
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm