Learn More
Tork Weiche Gesichtstücher F1
Artikelnummer. 30245724 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30245724 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30245724 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 140280
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tork Extra Soft Facial Thins bieten erstklassige Weichheit in einer ansprechenden, modernen flachen Box, um Ihren Gästen Komfort zu bieten. Die Kosmetiktuchbox eignet sich für die Tork Kosmetiktuchspender, der bei Bedarf platziert werden kann.
  • Reduzieren Sie Unordnung und steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Gäste mit dieser kompakten Box mit Kosmetiktüchern für Arbeitsbereiche und Waschräume.
  • Verbessern Sie die Hygiene mit dem Einzeltaschentuchspender, da die Gäste nur die Taschentücher berühren, die sie entnehmen.
  • Diese Kosmetiktücher gewährleisten Komfort und Hygiene dank ihrer Stärke, Saugfähigkeit und Leuchtkraft.
  • Reduziert die Flusenbildung und ermöglicht eine einfache Entnahme durch die schützende Öffnungseinlage der Taschentuchbox.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gesichtstuch
Länge (angloamerikanisch) 8,19 in.
Länge (metrisch) 20.8 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,87 in.
Breite (metrisch) 20 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität EU-Umweltzeichen FSC MIX Credit, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, FSC Beweiskette
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 100/Pk.
Lage 2-ply