Learn More
Hamilton™ SoftGrip Mikroliterpipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
2,5 bis 25 μl
30 bis 300 μl
Farbe:
Aquamarin
Blau
Grün
Violett
Ziegelrot
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
- Getrennte Volumeneinstellung
- Dual-Anzeige
- Schmale Ejektionshülse aus hochfestem, chemikalienbeständigem Polymer
- Dank der schlanken Bauweise erreicht die Pipette den Boden enger Röhrchen ohne verlängerte Spitzen
- Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
- Die Kalibrierung dauert nur wenige Minuten
- Die Spitzendüse sorgt für einen korrekten Sitz auf Universalpipettenspitzen
- Die einzigartige Farbcodierung und Markierung zeigt deutlich den Arbeitsbereich der Pipetten an
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | 1.80 ± % bei 10 °C |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Violett |
| Zur Verwendung mit | Universal-Pipettenspitze |
| Grip Type | Weich |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | SoftGrip |
| Typ | Mikroliter-Pipette mit weichem Griff |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 100 μl |
| Schritten | 0,2 μl |
| Show More |