Learn More
Hamilton™ SoftGrip Mikroliterpipetten
Mit verbesserter Genauigkeit bei der Volumeneinstellung durch Beseitigung von Parallaxenfehlern.
326.00 € - 377.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit | Universal-Pipettenspitze |
Grip Type | Weich |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | SoftGrip™ |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10395112
|
Hamilton™
55019-40 |
Blau | 100 bis 1000 μl |
326.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10213772
|
Hamilton™
55019-32 |
Violett | 1 bis 10 μl |
377.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10571323
|
Hamilton™
55019-30 |
Aquamarin | 0,2 bis 2 μl |
377.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12302028
|
Hamilton™
55019-36 |
Lila | 10 bis 100 μl |
327.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10191332
|
Hamilton™
55019-38 |
Ziegelrot | 30 bis 300 μl |
327.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10651703
|
Hamilton™
55019-34 |
Grün | 2,5 bis 25 μl |
377.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
- Getrennte Volumeneinstellung
- Dual-Anzeige
- Schmale Ejektionshülse aus hochfestem, chemikalienbeständigem Polymer
- Dank der schlanken Bauweise erreicht die Pipette den Boden enger Röhrchen ohne verlängerte Spitzen
- Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
- Die Kalibrierung dauert nur wenige Minuten
- Die Spitzendüse sorgt für einen korrekten Sitz auf Universalpipettenspitzen
- Die einzigartige Farbcodierung und Markierung zeigt deutlich den Arbeitsbereich der Pipetten an
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weich | |
SoftGrip™ | |
1/Packung |
Universal-Pipettenspitze | |
1 | |
Mikroliter-Pipette mit weichem Griff |