Learn More
Megro™ SOFT-JECT™ Einwegspritzen
Artikelnummer. 15723139
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15723139 10 ml 100 Stück
15713139 5 ml 100 Stück
15733139 20 ml 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 15723139
Marke: Megro™ 5100.000V0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eine 3-teilige Serie von Spritzenmodellen mit zusätzlichen schwarzen Gummistopfen für eine komfortablere Handhabung und eine bessere Lesegenauigkeit.
  • Größere Durchmesser und höhere Dichtlippen gewährleisten eine bessere Dichte der Spritze
  • Die zweite Bremsringplatte an der Kolbenstange sorgt für ein besseres und exaktes Verschieben der Kolbenstange
  • Latexfrei
  • Transparent für hervorragende optische Klarheit und Sichtbarkeit des Inhalts
  • Kolben und Zylinder aus Polypropylen, Kolbenstopfen aus synthetischem Polyisopren-Gummi
  • Luer-Anschluss
Spezifikation
Material Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben)
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komfortable Handhabung, höhere Genauigkeit
Latexfrei Ja
Einwegprodukt Ja
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Anschluss
Graduated Ja