missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Soft Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing

Artikelnummer. 30053534 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30053534

Marke: Cole-Parmer 5011650

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ultra clear and flexible—designed for use in peristaltic pump applications

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications where a softer tubing is required. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Material TPE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 50 ft.
Sterilisationsmethode E-beam/gamma irradiation between 25 and 45 kGy
Farbe Clear
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt