Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Pipetten mit festem Volumen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
500 μl
1000 μ l
Farbe:
Dunkelorange
Himmelblau
Olivgrün
Sandstein
Senf
Stahlblau
Violett
Ziegelrot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Großer Volumenbereich erhältlich
- Auswurfbuchsen aus einem hochfesten, chemisch beständigen Polymer
- Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
- Die Kalibrierung dauert nur wenige Minuten und verhindert Ausfallzeiten
- Die Spitzendüse sorgt für einen korrekten Sitz auf Universalpipettenspitzen
- Die einzigartige Farbcodierung und -markierung zeigt das Volumen der Pipetten deutlich an
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,80% |
| Farbe | Violett |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Pipette mit festem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Präzision | ±0,40% |
| Menge | 1/Packung |