Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Pipetten mit festem Volumen
Beschreibung
- Großer Volumenbereich erhältlich
- Auswurfbuchsen aus einem hochfesten, chemisch beständigen Polymer
- Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
- Die Kalibrierung dauert nur wenige Minuten und verhindert Ausfallzeiten
- Die Spitzendüse sorgt für einen korrekten Sitz auf Universalpipettenspitzen
- Die einzigartige Farbcodierung und -markierung zeigt das Volumen der Pipetten deutlich an
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,60% |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Sandstein |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Pipette mit festem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Präzision | ±0,30% |
| Menge | 1/Packung |