Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Pipetten mit festem Volumen
Artikelnummer. p-7138540
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
500 μl
1000 μ l
Farbe:
Dunkelorange
Himmelblau
Olivgrün
Sandstein
Senf
Stahlblau
Violett
Ziegelrot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
12342018 100 μl Violett 1 Stück
12332018 50 μl Sandstein 1 Stück
12352018 200 μl Senf 1 Stück
12362018 250 μl Dunkelorange 1 Stück
12312018 10 μl Violett 1 Stück
12372018 300 μl Ziegelrot 1 Stück
12382018 500 μl Olivgrün 1 Stück
12302018 5 μl Stahlblau 1 Stück
12392018 1000 μ l Himmelblau -
9 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12342018
Brand: Hamilton™ 5501909
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dank des schlanken Designs reicht die Pipette bis zum Boden der schmalen Röhrchen, sodass keine Spitzenverlängerung erforderlich ist.
  • Großer Volumenbereich erhältlich
  • Auswurfbuchsen aus einem hochfesten, chemisch beständigen Polymer
  • Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
  • Die Kalibrierung dauert nur wenige Minuten und verhindert Ausfallzeiten
  • Die Spitzendüse sorgt für einen korrekten Sitz auf Universalpipettenspitzen
  • Die einzigartige Farbcodierung und -markierung zeigt das Volumen der Pipetten deutlich an
Specifikationer
Genauigkeit ±0,50%
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Violett
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 100 μl
Präzision ±0,20%
Menge 1/Packung
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.