Learn More
Uvex™ Softshell-Jacke 7405-nachtblau
Artikelnummer. 17236611 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17236611 2XL 1 Stück
17206611 M 1 Stück
17216611 L 1 Stück
17226611 XL 1 Stück
17246611 3XL 1 Stück
17256611 4XL 1 Stück
17266611 5XL 1 Stück
17276611 6XL 1 Stück
17286601 XS 1 Stück
17296601 S 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17236611 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8931713
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die uvex suXXeed-Kollektion trifft alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, aufregende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und ein Schnitt, der wie angegossen sitzt. Kann sowohl in industriellen und Metallverarbeitungsumgebungen als auch zur Freizeit getragen werden
  • Leichte Softshell-Jacke uvex perfect
  • Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
  • Innen: 100 % Polyester, Gewebe - atmungsaktiv, wasser- und windabweisend
  • Abnehmbare Ärmel, Stehkragen, reflektierendes uvex Logo, Reflexpaspeln
  • Größen: S – XXXL
  • Pflegeanleitung: Waschgang 30 °C, nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, bügeln 1 Punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 2XL
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Blau
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Mehrzweckjacke
Dicke 240 g/m²