Beschreibung
- Leichte Softshell-Jacke uvex perfect
- Farbe: schwarz/blau
- Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan innen: 100 % Polyester,
- Atmungsaktives Gewebe, wasser- und windabweisendes Material, abnehmbare Ärmel, Stehkragen, reflektierendes uvex Logo, Reflexpaspeln
- Größen: S – XXXL
- Pflegeanleitung: Waschgang 30 °C, nicht chloren und im Trockner trocknen, bügeln 1 Punkt
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Groß |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Polyester |
| Farbe | Grau |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | General Purpose Jacket |