Learn More
Uvex™ Softshell-Winterjacke 9816-schwarz Polyester-Elasthan
Artikelnummer. 17216701 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17216701 M 1 Stück
17206701 S 1 Stück
17226701 L 1 Stück
17236701 XL 1 Stück
17246701 2XL 1 Stück
17256701 3XL 1 Stück
17266701 4XL 1 Stück
17276701 5XL 1 Stück
17286701 6XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17216701 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8943110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.60 €
    155.07 € / 1 Stück
    Sparen 18.53 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Softshell-Outdoorjacke ist dank der thermischen Auskleidung ideal für kaltes Wetter. Mit einer guten Passform und verstellbarem Kragen und Kapuze sowie vielen Taschen zur Aufbewahrung.
  • Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester-Wattierung 100 % Polyester Ideale Outdoor-Jacke für die kühle und kalte Jahreszeit.
  • Bewegungsfreiheit durch Stretchmaterial, windabweisend, robust und abriebfest, wattiertes, fest eingearbeitetes Futter, Arm-, Brust- und Seitentaschen mit gummierten Reißverschlüssen - Brustinnentasche links mit Reißverschluss und Kabeldurchlass, Handy-Innentasche rechts mit Patte und Klettverschluss, Kapuze abzippbar, mit Kordelzug weitenverstellbar, Armbündchen mit Klettverschluss weitenregulierbar, Bund mit Tunnelzug regulierbar, Windschutzleiste und Kinnschutz
  • Größen: S bis 6XL
  • Pflegeanleitung: Bei 30 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: I Punkt, nicht chemisch reinigen, nicht im Trockner trocknen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe M
Geschlecht Herren
Material Baumwolle, Polyester
Farbe Schwarz
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Thermomantel