Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL für IF750plus
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IF750plus Inkubator
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit FDA kompatible Software AtmoCONTROL
- Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
- Basislizenz für die Steuerung einer Einheit
- Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Verordnung 21 CFR Teil 11 der US Food and Drug Administration (FDA) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IF750plus Inkubator |
| Typ | Software |