Learn More
Thermo Scientific SOL.VALVE,3WAY.MP 12VDC
Marke:  Thermo Scientific 25.0121
SOL.VALVE,3WAY.MP 12VDC
Artikelnummer. 11525507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.02 €
    603.00 € / 1 Stück
    Sparen 3.02 €
    0.50% Rabatt