Learn More
Brady™ Gehäuse aus massivem Messing, vollständig isoliertes Schloss
Artikelnummer. 15623537 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Packungsgröße:
1 BX
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15623537 Blau 6 Stück
11781376 Schwarz 1 BX
15613537 Schwarz 6 Stück
11791376 Blau 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15623537 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 805836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 €
    115.03 € / 6 Stück
    Sparen 4.97 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Körper und der Bügel dieses Vorhängeschlosses sind vollständig gegen Stromschlag isoliert.
  • Dichtkorpusschloss, mit Zylinderabdeckung, schützt den 5-Stift-Zylinder vor Verschmutzung
  • Stoßdämpfendes Vinylgehäuse schützt auch lackierte Oberflächen
Spezifikation
Produkttyp Vollständig isolierte Verriegelung
Farbe Blau
Material Messing
Beschreibung Vollständig isolierte Verriegelung
Durchmesser (metrisch) Bügel 8,5 mm
Abmessungen (L x B) 53,00 x 73,00 mm
Höhe (metrisch) 73 mm
Höhe (metrisch) Bügel 24,5 mm
Material (Shackle) Gehärteter Stahl
Anzahl Stifte 5
Menge Je 1
Breite (metrisch) 53 mm