Learn More
Brady™ Schloss mit Gehäuse aus massivem Messing
Artikelnummer. 11711376
Click to view available options
Höhe (metrisch) Bügel:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Anzahl Stifte:
4
5
Packungsgröße:
1 BX
6 Stück
Artikelnummer. 11711376
Marke: Brady™ 805828
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Korrosionsbeständig.
  • Enthält ein präzises Stiftzuhaltungssystem
Spezifikation
Produkttyp Messingvorhängeschlösser
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 6 PK
Farbe Chrome
Material Messing
Beschreibung Messingvorhängeschlösser
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,5 mm
Abmessungen (L x B) 39,00 x 66,00 mm
Höhe (metrisch) 66 mm
Höhe (metrisch) Bügel 23,5 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 5
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 39 mm
Breite (metrisch) Bügel 32,5 mm