Learn More
Brady™ Vorhängeschloss mit massivem Messinggehäuse
Artikelnummer. 15653527
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch) Bügel:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Anzahl Stifte:
4
5
Packungsgröße:
1 BX
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Bügel Anzahl Stifte unitSize
15653527 23,5 mm 5 6 Stück
11711376 23,5 mm 5 1 BX
11701376 14,5 mm 4 1 BX
15643527 14,5 mm 4 6 Stück
15663527 38,0 mm 5 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15653527 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 805828
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Korrosionsbeständig.
  • Enthält ein präzises Stiftzuhaltungssystem
Spezifikation
Produkttyp Messingvorhängeschlösser
Alternate Part Number Messing-Vorhängeschloss, 39 mm Edelstahlbügel, 6er-Pack
Farbe Chrom
Material Messing
Beschreibung Messingvorhängeschlösser
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,5 mm
Abmessungen (L x B) 39,00 x 66,00 mm
Höhe (metrisch) 66 mm
Höhe (metrisch) Bügel 23,5 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 5
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 39 mm
Breite (metrisch) Bügel 32,5 mm