Learn More
Brady™ X6 BRASS PADLOCK 49MM SS SHAC
Artikelnummer. 15673527 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6/Packung
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15673527 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15673527 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 805830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 €
    120.56 € / 6 Stück
    Sparen 1.44 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Messingvorhängeschlösser
Alternate Part Number Messing-Vorhängeschloss, 49 mm, Edelstahlbügel, 6er-Pack
Farbe Chrom
Material Messing
Beschreibung Messingvorhängeschlösser
Durchmesser (metrisch) Bügel 7,0 mm
Abmessungen (L x B) 49,00 x 73,00 mm
Höhe (metrisch) 73 mm
Höhe (metrisch) Bügel 27,0 mm
Material (Shackle) Edelstahl
Anzahl Stifte 5
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 49 mm
Breite (metrisch) Bügel 49 mm