Learn More
Thermo Scientific™ Massive Türoption mit Innentür aus Glas für kleine Kammer
Product Code. 16401135 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Massive Tür mit Innentür aus Glas für kleine Kammer
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Ausführung der Tür Unit Size
16401135 Massive Tür mit Innentür aus Glas für kleine Kammer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16401135 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 1900668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2691.15 €
    2460.00 € / 1 Stück
    Sparen 231.15 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutz für lichtempfindliche Proben
Massive Außentür für die Thermo Scientific™ Kammer – ersetzt die äußere Standard-Glastür zum Schutz der Proben vor Licht. Empfohlen für lichtempfindliche Anwendungen. Werksseitig installierte Option, bitte in Verbindung mit Umweltkammer bestellen.  F
  • Ersetzt die äußere Standard-Glastür zum Schutz der Proben vor Licht
  • Empfohlen für lichtempfindliche Anwendungen
  • Werksseitig installierte Option, bitte in Verbindung mit Umweltkammer bestellen
  • Wählen Sie je nach Kammergröße: klein (für Modelle mit 311 l/11 cu.ft.) oder groß (für Modelle mit 821 l/29cu.ft.)
  • Die optionale Innentür aus Glas ermöglicht eine Sichtprüfung der Proben ohne größere Störungen der Temperatur-/Feuchtigkeitswerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Massive Tür mit innerer Glastür für kleine Kammer, ersetzt äußere Standard-Glastür, werksseitig installiert
Zur Verwendung mit (Geräte) Bestellung mit Kammermodellen 3907, 3911
Beleuchtung LED
Typ Zubehör, massive Tür
Ausführung der Tür Massive Tür mit Innentür aus Glas für kleine Kammer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inkubation, lichtempfindliche Anwendungen
Enthält Werksseitig installierte massive Tür mit Innentür aus Glas