Beschreibung
Massive Außentür für die Thermo Scientific™ Kammer – ersetzt die äußere Standard-Glastür zum Schutz der Proben vor Licht. Empfohlen für lichtempfindliche Anwendungen. Werksseitig installierte Option, bitte in Verbindung mit Umweltkammer bestellen. F
- Ersetzt die äußere Standard-Glastür zum Schutz der Proben vor Licht
- Empfohlen für lichtempfindliche Anwendungen
- Werksseitig installierte Option, bitte in Verbindung mit Umweltkammer bestellen
- Wählen Sie je nach Kammergröße: klein (für Modelle mit 311 l/11 cu.ft.) oder groß (für Modelle mit 821 l/29cu.ft.)
- Die optionale Innentür aus Glas ermöglicht eine Sichtprüfung der Proben ohne größere Störungen der Temperatur-/Feuchtigkeitswerte
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Massive Tür für kleine Kammer, ersetzt äußere Standard-Glastür, werksseitig installiert |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bestellung mit Kammermodellen 3911, 3907 |
| Beleuchtung | LED |
| Typ | Zubehör, massive Tür |
| Ausführung der Tür | Massive Tür für kleine Kammer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | lichtempfindliche Anwendungen |
| Enthält | Werksseitig installierte massive Tür |