Learn More
Sonics Materials™ Feststoffsonde
Spezifikation
Spezifikation
| Amplitude | 58 μm |
| Produkttyp | Digitaler Dispergierer |
| Durchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Länge (metrisch) | 127 mm |
| Intensität | Mittel |
| Verpackungsmenge | Je 1 |