Learn More
Sonics Materials™ Feststoffsonde
Artikelnummer. 10569602
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10569602 13 mm 1 Stück
10315462 19 mm 1 Stück
10365552 25 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10569602
Marke: Sonics Materials™ 6300219
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Amplitude 114 μm
Produkttyp Oberes Gleitlager
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 139 mm
Intensität Hoch
Verpackungsmenge Je 1