Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Rührstäbe, massiv
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Beschreibung | Festes PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen verschiedener Chemikalien |
| Gewicht (metrisch) | 15 g |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Menge | 2/Pckg. |