Learn More
Fisherbrand™ Solid Rubber Stoppers
Höhere Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Beständigkeit gegen viele Chemikalien bei normaler Anwendung im Labor.
Marke:  Fisherbrand™ FB52053
Artikelnummer. 10707321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Petroleumölen und Kohlenwasserstofflösungsmitteln
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen