Learn More
Solketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10448120 100 g Glasflasche 100 Gramm
10458120 500 g Glasflasche 500 Gramm
13428388 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10448120 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 153651000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-79-8
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00063238
InChI-Schlüssel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl)Methanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Solketal
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -50°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 189.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 100 g
Beilstein 19, V,2, 362
Merck Index 15, 5259
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viskosität 11 mPa.s (20°C)
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit