Learn More
Solketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357855 2500 g 2.50 Kilogramm
11337855 100 g 100 Gramm
11347855 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02814.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.68 €
    236.65 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 53.03 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
Solketal is useful for synthesis of mono-, di- and triglycerides. It is used as the starting reagent for synthesis of tulipaline derivatives. It acts as a fuel additive in gasoline. It is an inhibitor of Methyl ethyl ketone .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Solketal ist nützlich für die Synthese von Mono-, Di- und Triglyceriden. Es wird als Ausgangsreagenz für die Synthese von Tulipalin-Derivaten verwendet. Es dient als Kraftstoffzusatz in Benzin. Es ist ein Inhibitor von Methylethylketon.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (vollständig), Alkohol, Acetalen, Estern und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Säuren, starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-79-8
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.159
MDL-Nummer MFCD00063238
InChI-Schlüssel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl)Methanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Solketal
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.064
Siedepunkt 188°C to 190°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 2500 g
Beilstein 104465
Merck Index 14,5213
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (fully),alcohol,acetals,esters,and ethers.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%