Learn More
Mapa Professional Solo 980 Disposable Glove
Artikelnummer. p-200135681
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
25 Paare
Artikelnummer. 30533550
Marke: Mapa Professional 34980456
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thick nitrile disposable gloves that offer both dexterity and resistance, suitable for various applications.
Comfort:
  • Designed for comfort and flexibility
Productivity:
  • Pebbled fingertips provide enhanced grip
Additional Benefits:
  • Delivers reliable protection against a broad range of chemicals, including isopropanol and certain Skydrol™ and Diestone™ formulations
Skin Protection:
  • Latex-free to minimize allergy risks
  • Powder-free to reduce contamination
  • Recommended for use in oily industrial environments
Standards:
  • EN 374 Type B: JKPT
  • EN 421:2010
  • Suitable for food contact (Alimentary - Europe)
  • Category III
  • Risk Types: Liquid, Chemical, Alimentary
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category 3
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial, Laboratory, Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 7.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 7.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe 6
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 7.8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Art der Handschuhstulpe Rolled
Beständig gegen Chemicals
Länge (metrisch) 30 cm
Produktlinie Solo 980