Learn More
Mapa Professional Solo 999 Einweghandschuh
Artikelnummer. 30533558
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
Packungsgröße:
50 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30533558 7 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533558 Lieferant Mapa Professional Lieferanten-Nr. 34999457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00 €
    15.86 € / 50 Paare
    Sparen 10.14 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einweghandschuhe mit optimaler Flexibilität und Fingerfertigkeit
Komfort: Bietet dank reduzierter Materialstärke eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit.
Praktischer Nutzen: Leicht an- und auszuziehen.
Qualitätssicherung: Silikonfrei, um vor dem Lackieren Flecken oder Defekte auf Metall- und Glasoberflächen zu vermeiden.
Hautschutz: Geeignet für Personen mit einer Überempfindlichkeit gegenüber natürlichen Latexproteinen.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 3
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor, Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 7
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Beständig gegen Chemikalien
Länge (metrisch) 29 cm
Produktlinie Solo 999