Learn More
B Braun™ Solofix™ Einweg-Lanzetten aus Stahl
Artikelnummer. 10507554
Ansicht ändern
Click to view available options
500/Box
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10507554 500/Box
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10507554 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 6185002
Menge Preis
1 14.43 € / 500 Stück
10 12.96 € / 500 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in der Kapillarblutentnahme.
  • Steril
  • Einmalgebrauch
  • Aus Edelstahl.
  • Einzelne Lanzette in steriler Peelpackung, 5 Stück pro Slip, Spenderbox mit 500 Stück
  • Sterilisiert mit Gammabestrahlung
Spezifikation
Länge (metrisch) 39.1 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) Sägeblatt 2.9 mm freiliegend
Zertifizierung/Konformität EN ISO 13485
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Lanzette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kapillarblutentnahme
Menge 500/Box
Breite (metrisch) Sägeblatt 5.6 mm
Sterilität Steril