Learn More
Cytiva illustra™ dNTP-Lösungen-Sets
Artikelnummer. 10004304 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10004304 4 x 500 μm 4 Stück
10084724 4 x 25 μm 4 Stück
10267704 4 x 100 μm 4 Stück
3 options
Artikelnummer. 10004304
Marke: Cytiva 28406553
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie dNTP-Sätze für optimale Leistung und Konsistenz. Cytiva Lifescience™ illustra™ Lösung dNTP-Sets sind frei von DNase-, RNase- und Nickel-Enzymaktivität.
  • Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
  • Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
  • Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Flüssig
pH 7
Produkttyp dNTP-Set
Konzentration 100 mM
Reinheit >99%
Menge 4 x 500 μm
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling