Learn More
Cytiva illustra™ Lösungs-dNTPs PCR-Nucleotid-Mischung
Artikelnummer. p-4907753 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Konzentration:
10 mM
25 mM
Menge:
500 μl
500 μm
Packungsgröße:
500 Mikroliter
Artikelnummer. 10258184
Marke: Cytiva 28406560
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Frei von DNase-, RNase- und Nicking-Enzymaktivität
  • Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
  • Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
  • Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp PCR Nucleotide Mix dNTP Mix (je 25 mM A,C,G,T)
Konzentration 25 mM
Reinheit >99%
Menge 500 μm
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling