Learn More
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden
Artikelnummer. 12671296 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Art der Fülllösung:
Ionenelektrolyt A (Calcium, Fluorid)
perfectION Elektrolyt B Ionenelektrolyt B
perfectION Elektrolyt C Ionenelektrolyt C
perfectION Elektrolyt D Ionenelektrolyt D
perfectION Elektrolyt E Ionenelektrolyt E
perfectION Elektrolyt F Ionenelektrolyt F
Anwendungen:
Calcium, Fluorid oder Sulfid
Chlorid, Cyanid, Blei oder Silber/Sulfid
Kalium
Kupfer oder Iodid
Nitrat
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
300 Milliliter
Artikelnummer. Art der Fülllösung Anwendungen unitSize
12671296 perfectION Elektrolyt E Ionenelektrolyt E Kalium 300 Milliliter
12681296 perfectION Elektrolyt F Ionenelektrolyt F Nitrat -
12651296 perfectION Elektrolyt C Ionenelektrolyt C Silber 300 Milliliter
12641296 perfectION Elektrolyt B Ionenelektrolyt B Chlorid, Cyanid, Blei oder Silber/Sulfid -
12661296 perfectION Elektrolyt D Ionenelektrolyt D Kupfer oder Iodid 300 Milliliter
11997501 Ionenelektrolyt A (Calcium, Fluorid) Calcium, Fluorid oder Sulfid 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12671296
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344754
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Referenzelektrolyte für ionenselektive Elektroden
  • Den Elektrolytstand durch regelmäßiges Nachfüllen hochhalten – Wenn die Sonde eingetaucht ist, sollte der Elektrolytstand immer höher sein als der Probenstand.
  • Das routinemäßige Nachfüllen oder Ersetzen der Elektrolytlösung ist für eine gute Elektrodenleistung erforderlich.
  • Die Referenztabelle oben beachten, damit auch tatsächlich der richtige Elektrolyt für genaue Messwerte ausgewählt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Kalium
Art der Fülllösung perfectION Elektrolyt E Ionenelektrolyt E
Modell perfectION Ionenelektrolyt E, 5x 60 ml
Enthält 5 x 60 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) perfectION Elektrode: Kalium
Betriebstemperatur (metrisch) 0°C to 60°C
Typ Kombinierte ISE-Lösung für Perfektion
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X5 perfectION reference filling solution E
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate