Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudanblau 38
Artikelnummer. p-7022559
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11418356
Marke: Thermo Scientific Chemicals A15395.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Solvent Blue 38 is commonly utilized in microscopy to detect demyelination in the central nervous system. It is used as a myelin-sheath stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Solvent-Blau 38 wird häufig in der Mikroskopie verwendet, um Demyelination im zentralen Nervensystem zu erkennen. Es wird als Färbemittel von Myelin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Methanol (1 mg/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1328-51-4
Summenformel C32H14CuN8Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 780.16
MDL-Nummer MFCD00071424
InChI-Schlüssel DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 92030797
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fast Blue
Schmelzpunkt ∼235°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),and methanol (1mg/ml).
Menge 25 g