Learn More
Brady™ Lösungsmittel- und chemikalienbeständige Polyester-Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17889224
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,25 x 1,9 in.
0,9 x 0,75 in.
0,9 x 0,9 in.
1 x 1,9 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
6,35 mm
22,86 mm
25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
250 Stück
750 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17889224 0,9 x 0,75 in. M710, BMP71 22,86 mm Rechteck 250 Stück
17818934 0,25 x 1,9 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17828474 0,25 x 1,9 in. M710, BMP71 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17808174 0,9 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 22,86 mm Rechteck 250 Stück
17808214 0,9 x 0,9 in. M710, BMP71 22,86 mm Quadratisch 250 Stück
17888454 0,9 x 0,9 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 22,86 mm Quadratisch 250 Stück
17818254 1 x 1,9 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17889224 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173309
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochleistungspolyester ist beständig gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln und schwankenden Temperaturen. Die Etiketten lassen sich auf verschiedenen Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen aufbringen.
  • Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
  • Ideal für allgemeine und Barcode-Etikettierung auf ebenen, glatten Oberflächen
  • UL-Zulassung
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 160 °C (-40 °F °bis 320 °F)
  • Hergestellt aus B-488 Polyestermaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-ANERKANNT
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +320 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 160 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0037 in.
Dicke (metrisch) 0.094 mm
Abmessungen (L x B) 0,9 x 0,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19.05 mm
Höhe (metrisch) 22,86 mm
Alternate Part Number M7-80-488