Learn More
Ansell™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-655 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Sorgt für ein komfortables Tragegefühl.
- Lebensmittelzugelassen
- Kein Baumvollvelours im Inneren für ein geringeres Risiko von Flusenkontamination und daher ideal für Produktionsbereiche, bei denen externe Verunreinigungen ein Risiko darstellen
- Die abgeschmirgelte, glatte Oberfläche des Handschuhs spart indirekt Kosten aufgrund von weniger Ausschuss bei zerbrechlichen Teilen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Cut Resistance Rating | Level 0 |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 7 |
| Modell | 37-655 |
| Dicke (metrisch) | 0,38 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Mehr anzeigen |