Learn More
Ansell™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-655 aus Nitril
Artikelnummer. 12620862 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12620862
Marke: Ansell™ 37655090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist. Das Material ist vollständig wiederverwendbar, mit einer unvergleichlichen Abriebfestigkeit und bietet einen hervorragenden Tragekomfort für den Träger.
  • Sorgt für ein komfortables Tragegefühl.
  • Lebensmittelzugelassen
  • Kein Baumvollvelours im Inneren für ein geringeres Risiko von Flusenkontamination und daher ideal für Produktionsbereiche, bei denen externe Verunreinigungen ein Risiko darstellen
  • Die abgeschmirgelte, glatte Oberfläche des Handschuhs spart indirekt Kosten aufgrund von weniger Ausschuss bei zerbrechlichen Teilen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Cut Resistance Rating Level 0
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 9
Modell 37-655
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Unbeflockt
Menge 12 Paare
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 37-655