Learn More
Ansell™ Solvex™ 37-675 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, grün
Artikelnummer. 12405140 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12405140 10 12 Paare
12201202 11 12 Paare
12630862 6 12 Paare
11706564 7 12 Paare
11796554 8 12 Paare
11786554 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12405140 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 37675100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20 €
    41.03 € / 12 Paare
    Sparen 21.17 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist. Das Material ist vollständig wiederverwendbar, mit einer unvergleichlichen Abriebfestigkeit und bietet einen hervorragenden Tragekom
  • Die Rautenstruktur verbessert die Griffigkeit noch weiter.
  • Längere Ausführung (38 cm) als Standard, wodurch auch das Handgelenk und der untere Unterarmbereich geschützt wird
  • Geflocktes Futter und flexibles Nitril bieten außergewöhnlichen Komfort
  • Stulpenhandschuh
  • Wiederverwendbar
  • Latexfrei
  • Chemikalienbeständig und Flüssigkeitsschutz
  • CE, EN374-3:2003, KATEGORIE III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, EN374-3:2003, KATEGORIE III
Klassifikation PSA-Kategorie III
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Sandpatch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur chemischen Verarbeitung und Präparation, Erdöl- und Benzinraffination, Metallherstellung, Agrochemikalien, Druckindustrie
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Velours
Auskleidung Flockfutter
Menge 12/Pckg.
Beständig gegen Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Serie EDM.37-675
Länge (metrisch) 330 mm