Learn More
Ansell™ Solvex™ 37-675 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, grün
Artikelnummer. p-8005362 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12201202 11 12 Paare
12630862 6 12 Paare
11706564 7 12 Paare
11796554 8 12 Paare
11786554 9 12 Paare
12405140 10 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12201202 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 37675110
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist. Das Material ist vollständig wiederverwendbar, mit einer unvergleichlichen Abriebfestigkeit und bietet einen hervorragenden Tragekom
  • Die Rautenstruktur verbessert die Griffigkeit noch weiter.
  • Längere Ausführung (38 cm) als Standard, wodurch auch das Handgelenk und der untere Unterarmbereich geschützt wird
  • Geflocktes Futter und flexibles Nitril bieten außergewöhnlichen Komfort
  • Stulpenhandschuh
  • Wiederverwendbar
  • Latexfrei
  • Chemikalienbeständig und Flüssigkeitsschutz
  • CE, EN374-3:2003, KATEGORIE III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Anwendungen Industrie
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 11
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Velours
Menge 144 Paare
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 37-675