Learn More
Ansell™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-695 aus Nitril
Artikelnummer. 12690862 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
12690862 10 12 Paare
11751593 7 12 Paare
12600872 11 12 Paare
12610872 8 12 Paare
11761593 9 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 12690862
Marke: Ansell™ 37695100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist.
  • Industrielle Handschuhe
  • Hochkomfortable Handschuhe mit chemischer Beständigkeit für verschiedene Anwendungen
  • Vollständig wiederverwertbar, bisher unerreichte Abriebfestigkeit
  • Sorgt für ein komfortables Tragegefühl
  • Lebensmittelzugelassen
  • Das Baumwollvelours sorgt für eine geringere Schweißentwicklung
  • Die Hochleistungsverbindung aus Nitrit sorgt für chemische Beständigkeit und Festigkeit
  • Guter Schutz gegen Risse, Schnitte und Löcher
  • Geeignet für hochbelastende Reinigungsanwendungen
  • Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und beste Fingerfertigkeit
Anwendungen:
  • Alle Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
  • Anlieferung von Teilen an die Produktionslinie
  • Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
  • Schmiedearbeiten
  • Allgemeine Pumparbeiten
  • Handhabung von eingehenden Waren
  • Handhabung von ausgehenden Waren wie Dosen, Gefäßen, Massenverpackungen und Kartons
  • Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
  • Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
  • Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
  • Lackierung
  • Überwachung laufender Verfahren
  • Tests
  • Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
  • Schweißarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Anwendungen Industrial
Farbe Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,42 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Velours
Menge 12 Paar
Beständig gegen Chemische Resistenz
Serie 37-695