missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Somatostatin Antibody (C1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279594 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279594 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279594

Marke: Novus Biologicals NBP343318

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Somatostatin Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Somatostatin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon C1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias Growth hormone release-inhibiting factor, SMST, somatostatin, somatostatin-14, somatostatin-28
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Immunized with recombinant Human Somatostatin (Uniprot#: P61278; Met1∽Cys116)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6750
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.