Learn More
Somatostatin Antibody (CL15076) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279406 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279406 25 μL 25 Mikroliter
30279728 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30279406
Marke: Novus Biologicals NBP34365325ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Somatostatin Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Somatostatin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL15076
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias Growth hormone release-inhibiting factor, SMST, somatostatin, somatostatin-14, somatostatin-28
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P61278, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6750
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1