Beschreibung
Somatostatin Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Somatostatin |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL15076 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:200-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gen-Alias | Growth hormone release-inhibiting factor, SMST, somatostatin, somatostatin-14, somatostatin-28 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |