missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Somatostatin Polyclonal antibody specifically detects Somatostatin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Somatostatin |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | Growth hormone release-inhibiting factor, SMST, somatostatin, somatostatin-14, somatostatin-28 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Somatostatin. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?